Merck
CUP0302
Tubing subassembly
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제조업체/상표
Cogent®
Quality Level
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
CUP03055870158699
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE Tubing
manufacturer/tradename
Cogent®
manufacturer/tradename
Cogent®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
-
Quality Level
-
법적 정보
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany