Merck
GG-10L-BK
Blood typing Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
동의어(들):
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
로그인 조직 및 계약 가격 보기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116102
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
Quality Level
항체 형태
unpurified
클론
RUM-1, monoclonal
양식
liquid
포장
pkg of 10 L
농도
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
기술
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
동형
IgM
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
애플리케이션
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
법적 정보
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable