Merck
GM200/12EP
NovAseptic® GMP 20000 Mixing Head, Male Bearing
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
31171500
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing)
파라미터
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
거칠기 평균 (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished)
pH 범위
1-14
일반 설명
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic Sic
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
포장
The male bearing is packaged in a closed box.
기타 정보
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing UNCD coated
법적 정보
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany