사용
sufficient for 500 tests
Quality Level
포장
pkg of 1 96-well plate(s)
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
입력
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
1 of 4
이 품목 | CGD1 | 11465007001 | CBA410 |
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 500 tests | usage - | usage sufficient for ≤2,500 tests | usage - |
| packaging pkg of 1 96-well plate(s) | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition - |
| input sample type cultured cells (1,000-50,000 cells) | input - | input - | input - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
기타 정보
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.
법적 정보
면책조항
Storage Class Code
문서
암, 신경과학 및 줄기세포 연구에 응용할 수 있는 세포 증식(BrdU, MTT, WST1), 세포 생존력 및 세포 독성 실험을 위한 세포 기반 분석입니다.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.