Merck
SPKGENELC045
Spare part, filter mat
W × H × D 173 mm × 173 mm × 17 mm
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
이 상품은 Merck Millipore 웹사이트에서만 주문할 수 있습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
23151806
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
fibrous
Quality Level
제품 라인
Mobius®
너비 × 높이 × 깊이
173 mm × 173 mm × 17 mm
호환성
for use with Mobius®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These filters are used on BioProcessing systems to capture dust, dirt, and other airborne particles. They ensure optimal performance and of the equipment.
This spare part is required for the preventive maintenance service of some of our BioProcessing systems, it is recommended to have one in stock and to change it every 12 months.
포장
Pack of 5 units
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany