Merck
TB-10X2ML-U
Blood typing Unlabeled Vials Reagent - Rare Specificities & AHG
Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
동의어(들):
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
로그인 조직 및 계약 가격 보기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
Quality Level
항체 형태
unpurified
클론
P3BER, monoclonal
양식
liquid
포장
pkg of 10 × 2 mL
농도
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
기술
agglutination assay: suitable
pH
6-8
동형
IgM
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s For
In Vitro use only
애플리케이션
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
법적 정보
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2