Merck
ZIQ7ESP01
Sanitary Valve Kit
Aseptic sampling valve, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41104200
NACRES:
JA.13
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
Asseptic Water Sampling
포장
pkg of 1 unit
호환성
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
일반 설명
This accessory kit allows the sampling of recirculating water in aseptic conditions. Aseptic sampling valve to sample water from the Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 and Milli-Q® IX 7003/05/10/15 recirculation loop.
애플리케이션
Aseptic sampling valve to sample water from the Milli-Q® IQ 7003/5/10/15 and Milli-Q® IX 7003/5/10/15 recirculation loop.
법적 정보
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany