Merck
03595
LALLS viscosity validation set polystyrene Mp 9′000-800′000 in THF certified according to DIN
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116107
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
CofA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
기타 정보
set contains 4 different polystyrene standards with 500 mg with Mp ~9130, ~133000, ~221000, ~827000 for LALLS and viscosimeters; each standard is characterized with GPC, light scattering and viscosimetry
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)