조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2COOH
Molecular Weight:
104.10
EC Number:
206-099-9
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
773861
MDL number:
제품 이름
3-Hydroxybutyric acid, analytical standard
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.4390-1.4450
n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
저장 등급
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup