Merck
ERMEF317
Gas-Oil (low content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 ML
₩334,646
₩334,646
예상 입고일2026년 1월 16일세부사항
벌크 견적 요청하기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
ERMEF318KBCR320RERMEC680M
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
application(s)
chemicals and industrial polymers
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
ERM®
분석 메모
For more information please see:
ERMEF317
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>132.8 °F
Flash Point (°C)
> 56 °C