Merck
AXYPCR384W
Corning® Axygen® PCR Microplate
with flat top, low profile, conical bottom white polypropylene wells, size 384 wells, pkg of 5x10plates/cs
동의어(들):
384 multiwell plate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
Material:
conical bottom white polypropylene wells
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
conical bottom white polypropylene wells
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-384-W
Corning
포장
pkg of 5x10plates/cs
최대 용적
40 μL
크기
384 wells
작업 용적
40 μL
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)