Merck
BAF189050001
SP Bel-Art® Microcentrifuge tube ice rack with tray insert
new
to hold 50 x 1.5 mL tubes, polypropylene, pack of 1 ea
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩103,733
₩103,733
예상 입고일2026년 1월 30일세부사항
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122806
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
특징
to hold 50 x 1.5 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18890-0100
길이 × 너비 × 높이
25.4 cm × 13.3 cm × 7.3 cm
일반 설명
This deep tray with rack insert holds plenty of ice or water for extended use time and can accommodate up to fifty 1.5ml tubes (or other tubes with a diameter less than 12mm) for large volume benchtop processing.
특징 및 장점
  • Includes flat perimeter rim for labeling tape
  • Can be safely stacked with identical racks when loaded or empty
  • Sturdy polypropylene plastic provides long life and heavy usage
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Deep tray holds more ice and water for extended use time
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)