Merck
F2134
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Tyr
≥90% (HPLC)
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C31H42N4O7
CAS 번호:
Molecular Weight:
582.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)