제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
beige
solubility
DMSO: ≤4 mg/mL, H2O: 6.8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccc3nccn3c2
InChI
1S/C14H10N4O.ClH/c1-9-12(6-11(7-15)14(19)17-9)10-2-3-13-16-4-5-18(13)8-10;/h2-6,8H,1H3,(H,17,19);1H
InChI key
PWTBMBAQRAOAFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
국제 무역 품목 번호
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O7389-10MG | 04061832899039 |
| O7389-50MG | 04061832899046 |