Merck
SAB6012083
Anti CXCL5 Antibody, clone 23GB5670, Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
clone 23GB5670, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
동의어(들):
ENA78, SCYB5
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
12352203
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit (Monoclonal)
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
23GB5670, recombinant monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
12 kDa
종 반응성
human
포장
vial of 1.5 mL
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
농도
2 mg/ml
기술
western blot: 1:1,000-1:5,000
동형
IgG
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CXCL5(6374)
관련 카테고리
일반 설명
This gene encodes a protein that is a member of the CXC subfamily of chemokines. Chemokines, which recruit and activate leukocytes, are classified by function (inflammatory or homeostatic) or by structure. This protein is proposed to bind the G-protein coupled receptor chemokine (C-X-C motif) receptor 2 to recruit neutrophils, to promote angiogenesis and to remodel connective tissues. This protein is thought to play a role in cancer cell proliferation, migration, and invasion. [provided by RefSeq, May 2013]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
면역원
A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 75-114 of human CXCL5 [NP_002985.1].
물리적 형태
Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.
기타 정보
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)