Merck
PHR9019
4-Aminobenzyl alcohol
reference material
동의어(들):
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-(Hydroxymethyl)aniline
로그인 조직 및 계약 가격 보기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
H2NC6H4CH2OH
CAS 번호:
Molecular Weight:
123.15
Beilstein:
2078680
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
reference material
API family
tetracaine
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
60-65 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
애플리케이션
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)