스테인레스 스틸 커넥터, 밸브 및 믹서
NovAseptic® 하드웨어는 위험성이 없는 유체를 취급하는 고성능의 구성품으로서 청결하고 위생적인 공정 요건 그 이상을 충족합니다. 당사의 광범위한 혼합기, 밸브 및 커넥터를 통해 처리 시간을 최소화하면서 제품의 안전성, 품질, 효능 및 순도를 쉽게 개선할 수 있습니다.
더 알아보기
제품
NovAseptic® 밸브
당사의 밸브 및 밸브 조합(12 mm ~ 76 mm)은 엄격한 CIP/SIP 요구사항을 준수하며 비용 효율적이고 광범위한 무균 솔루션을 제공합니다. NovAseptic® 밸브는 사용되지 않는 관(dead leg)을 없애고 정체(hold-up) 용량을 최소화하도록 설계되어 최적의 공정 효율성을 제공합니다. EPDM, 실리콘 엘라스토머 및 PTFE와 같은 다이어프램 소재로 제작된 당사의 무균 밸브 디자인을 통해 공정 설계를 축소 및 단순화하고 검증 작업을 줄여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
|
|
NovAseptic® 커넥터
NovAseptic® 커넥터는 탱크, 시스템 또는 공정 배관 작업과 연결되는 검체 수집 도구, 밸브, 센서 및 기타 장치의 연결을 단순화하는 데 사용됩니다. 유연한 디자인으로, NovAseptic® 커넥터는 TriClamp 연결을 사용하는 다양한 장비와 호환되며, 블라인드 캡을 쉽게 장착할 수 있으며 시스템의 무균 특성에 영향을 미치지 않습니다.
|
|
관련 제품 자료
- 스테인레스 스틸 커넥터, 밸브 및 믹서
유체 취급 우수성 향상: NovAseptic 구성품을 경험해 보십시오. 위생 작업에서 안전, 품질, 공정 효율을 향상시킵니다.
- Brochure: NovAseptic® Valves
NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance.
- Brochure: NovAseptic® Connectors
NovAseptic® Connectors are considered the industry standard for connecting equipment with a triclamp connection to a tank.
- Technical Bulletin: NovAseptic® Mixers, Inspection, and Replacement Guidelines for Male/Female Bearings
- Specification Sheet: NovAseptic® Valve Inductive Position Indicator Unit, Namur, ATEX
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
Our offerings include equipment and software services, process development support, along with quality and regulatory support.