Drug Delivery
약물 전달은 인간 또는 동물에서 치료 효과를 얻기 위한 약물이나 약제 및 생체이물의 투여 방법 또는 공정입니다. 약물의 흡수, 분포, 대사 및 배출(ADME)에 영향을 주어, 부작용을 최소화하면서 작용 부위에서 치료 효과를 증진하기 위해 다양한 약물 전달 기술이 활용됩니다.
주요 카테고리
저희의 NanofabTx™ 시약, 미세 유체 장치 및 나노 고분자 스크리닝 키트는 높은 세포 생존율을 보장하며 나노입자 약물 전달 조성물의 빠른 합성과 조절을 최적화한 제품들입니다.
의료 및 생명공학의 발전으로 많은 신규 약물 후보를 개발하였고, 이 중 여러 물질은 제한된 생체이용성, 낮은 안정성 및 낮은 용해도로 전임상 평가에서 탈락하였습니다. 약물전달시스템(DDS)은 치료제의 약동학 및 약력학을 향상하도록 폭넓게 연구되고 개발되어 적절한 시간 및 속도로 원하는 용량으로 표적 부위에 전달하는 것이 가능해졌습니다. 나노 및 마이크로 입자, 경피 패치, 흡입기, 약물 저장 임플란트, 및 항체-약물 접합체와 같은 신규 DDS가 개발되어 조절된 방출, 표적 전달, 용해도 향상, 주문형 활성화 및 신규 투여 경로(예: 경피, 안구, 코)와 같은 진보된 치료 필요성에 부합합니다. DDS의 적절한 선정은 해당 약물 특성, 원하는 방출률, 원하는 작용 부위 및 투여 경로에 의존합니다.
나노기술의 발전으로 약물 디자인이 크게 향상되어, 나노입자(NP)를 이용한 표적화되고 안전하며 효과적인 약물 제형이 가능해졌습니다. 나노약물 전달 시스템은 소수성 약물의 용해도를 개선하여, 체내 분포 및 약동학을 향상하고 표적 부위에 우선적으로 축적되도록 합니다.
나노전달 시스템은 약물이 입자 표면에 흡수되거나 결합하도록, 중심부에 피포되도록 또는 입자 매트릭스에서 용해되도록 디자인할 수 있습니다. 약물이 적재된 나노입자는 입자 표면에 표적화 부분을 도입하여 특정 질병 부위를 표적으로 하도록 할 수 있습니다. 지방소체, 고분자 미셀(micelle), 덴드리머(dendrimer), 고분자-약물 결합체, 무기 나노입자 및 카본-기반 나노물질과 같은 여러 나노전달체를 약물 전달 제형에서 활용합니다. 지방소체는 가장 일반적이고 양호하게 조사된 나노전달체이며, 반면 고분자 나노입자는 약물 전달을 위한 가장 혁신적인 방법의 하나로서 도입되고 있습니다. 천연 및 생체적합성 합성 고분자 모두 고분자성 약물 전달 나노입자를 제작하기 위해서 사용됩니다. 자세한 내용은 NanoFabTx™ 플랫폼을 살펴보십시오.
관련 자료
- 약물 전달 관련 일반적인 질문에 대한 답변을 확인할 수 있습니다. 캡슐화 효율 및 수용 능력에 관한 요점을 검토하십시오.
- Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
- 형광 표식된 미세입자는 유동 세포분석법, 공초점 레이저 주사 현미경 및 광 산란 기기의 표준으로서 매우 유용합니다.
- 모두 보기 (71)
관련 프로토콜
- Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]