Merck
InicioAplicacionesDepuración del aguaComprender el agua de laboratorio: La base de la ciencia de precisión
Comprender el agua de laboratorio: La base de la ciencia de precisión
Un microscopio de cristal transparente con gotas de agua suspendidas en el aire, sobre un fondo gris claro.
El agua es uno de los reactivos más utilizados en los laboratorios y uno de los menos comprendidos. Tanto si trabaja en el sector farmacéutico como en el de diagnóstico, en la industria alimentaria y de bebidas o en un laboratorio biotecnológico, la calidad del agua afecta directamente a los resultados, la conformidad y las operaciones. Este eje explora lo que significa la pureza del agua, por qué es importante y cómo optimizar su pureza para sus análisis científicos específicos.
La pureza del agua es uno de los factores más importantes de la calidad del agua.
Categorías destacadas
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Sistema de purificación de agua ultrapura y pura - Sistema de purificación de agua de laboratorio de tipo 1 y tipo 2 con unidades de producción y depósito, además de dispensadores de agua pura y ultrapura.
Milli-Q® Sistemas de purificación de agua de laboratorio de sobremesa
Los sistemas Milli-Q® ofrecen tecnologías innovadoras de purificación de agua diseñadas para satisfacer las necesidades de investigación de los laboratorios, los objetivos de sostenibilidad y otros requisitos importantes.
Productos
Sistema central de purificación de agua Milli-Q® HX 7000 y depósito de agua pura SDS 500
Milli-Q® Sistemas de purificación de agua de laboratorio de alto caudal
Desde un único laboratorio hasta un edificio entero, los sistemas centrales de purificación de agua Milli-Q® son instrumentos conectados y de alto rendimiento que pueden alimentar de forma fiable todas las necesidades de agua purificada.
Productos
Paquete de pretratamiento IPAK Gard
Milli-Q® Consumibles para la purificación del agua de laboratorio
Encuentre los cartuchos, lámparas UV, filtros y pulidores para su sistema de agua. Ventajas de utilizar consumibles Milli-Q originales: garantía de calidad del agua, características de sostenibilidad (nuevo tapón de drenaje, lámparas sin Hg). Diseñados para un ajuste perfecto.
Productos
Conecte hasta 4 dispensadores POD a un sistema de agua Milli-Q® IQ
Accesorios para sistemas Milli-Q® de purificación de agua para laboratorio
Los accesorios del sistema de agua Milli-Q® satisfacen las necesidades específicas de cada laboratorio, mejorando la seguridad, la calidad del agua y la productividad a la vez que ahorran espacio en la mesa de trabajo.
Productos
El papel fundamental del agua en el laboratorio
Como disolvente universal, el agua se utiliza en casi todos los reactivos y aplicaciones de laboratorio, ya sea para el enjuague, la dilución de tampones o muestras, o como blanco. Por lo tanto, la calidad del agua utilizada en el laboratorio -y la consistencia de su calidad- es fundamental para el éxito de las pruebas realizadas.
Propiedades del agua
Es importante entender por qué el agua es una molécula tan singular. Lea el artículo Agua: Propiedades, polaridad y su papel como disolvente universal para aprender sobre su polaridad, el enlace de hidrógeno y cómo estas propiedades lo convierten en un disolvente universal esencial para la vida y el trabajo en el laboratorio.
Contaminantes del agua
Las impurezas del agua se clasifican generalmente en cinco clases principales: orgánicos, iones inorgánicos, bacterias y sus subproductos, partículas y coloides, y gas disuelto. Conozca las fuentes de estos contaminantes del agua, su impacto en diversos instrumentos y experimentos de laboratorio y cómo eliminarlos eficazmente de su suministro de agua en el artículo, Contaminantes del agua: Tipos, fuentes e impactos en el laboratorio
Técnicas de purificación del agua
Existen muchas técnicas y tecnologías de purificación de agua para eliminar los contaminantes del agua de laboratorio. Entre ellas se encuentran la destilación, la ósmosis inversa, las resinas de intercambio iónico, los ultrafiltros, la filtración por carbono y la oxidación UV. Cada tecnología tiene ventajas y limitaciones. Algunas pueden eliminar una gran fracción de varios contaminantes (por ejemplo, la ósmosis inversa), mientras que otras destacan en la eliminación de un tipo específico de impureza hasta niveles muy bajos (por ejemplo, las resinas de intercambio iónico). Como ninguna tecnología puede eliminar por sí sola todos los contaminantes, generalmente se combinan varias tecnologías de purificación para producir agua pura y ultrapura.
Grados de calidad del agua
Las normas definen diferentes grados de calidad del agua de laboratorio por razones tanto técnicas como económicas. El objetivo de estas normas es garantizar que se utiliza la calidad de agua adecuada para una aplicación específica, al tiempo que se limitan los costes operativos del laboratorio, ya que el agua ultrapura de tipo 1 es más cara de producir que el agua pura de tipo 2 o 3.
Determine qué grado de agua es el más adecuado para su análisis, instrumento o equipo específico en el artículo, Entender los grados de calidad del agua para aplicaciones de laboratorio. Asegurarse de que utiliza el tipo de agua óptimo para su aplicación favorecerá la fiabilidad y precisión de los resultados, al tiempo que optimizará los costes del laboratorio.
Monitorización de la calidad del agua
Asegurar la pureza del agua utilizada en los experimentos de laboratorio es crucial para obtener resultados precisos y fiables. Contaminantes como las sales inorgánicas y los orgánicos disueltos pueden afectar significativamente a la integridad de la investigación científica. El artículo Vigilancia de la calidad del agua describe la importancia de vigilar la calidad del agua en el laboratorio, destacando las técnicas avanzadas para detectar impurezas iónicas y orgánicas mediante mediciones de resistividad y TOC en línea. 
Búsqueda de documentos
¿Busca información más específica?
Visite nuestro buscador de documentos para obtener fichas técnicas, certificados y documentación técnica.
Buscar documentos
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.