Saltar al contenido
AABH97D2A00A
AA BLOCKS, INC.
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Sinónimos:
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H12O1N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
169.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Inchi Key
VYAMQORDSBYFKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)