Saltar a
GF80348564
Cinc
lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
Sinónimos:
ZN006100
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
MXP 12,192.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
MDL number:
eCl@ss:
38150401
MXP 12,192.00
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
99.98%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-485-64
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
weight
1000 g
max. lump size
2 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF09207558GF73163853GF89263198
Cinc lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
GF80348564
Cinc
Cinc foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
GF09207558
Cinc
Cinc foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
GF73163853
Cinc
Cinc wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999%
GF89263198
Cinc
description
lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
description
foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
description
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999%
form
lumps
form
foil
form
foil
form
wire
assay
99.98%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
assay
≥99.999%
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-485-64
manufacturer/tradename
Goodfellow 092-075-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 731-638-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 892-631-98
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)