Saltar al contenido
BDPH9BCC2D85
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Sinónimos:
4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H4O1Br1F3
Peso molecular:
241.01
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3,12H
Inchi Key
PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)