Merck
BDPH9BCC36C8
Bide Pharmatech
5-Iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Sinónimos:
5-iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7N4I1
Número CAS:
Peso molecular:
274.06
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H7IN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
Inchi Key
VNFSLRASQZPDFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)