Saltar a
BDPH9BCC613B
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Sinónimos:
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H2N2Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
226.98
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)