Merck
BDPH9BCC71AA
Bide Pharmatech
Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
Sinónimos:
3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2-[(3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propoxy)methyl]-2-{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C28H46O13S6
Número CAS:
Peso molecular:
783.06
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C28H46O13S6/c29-21(1-7-42)36-15-27(16-37-22(30)2-8-43,17-38-23(31)3-9-44)13-35-14-28(18-39-24(32)4-10-45,19-40-25(33)5-11-46)20-41-26(34)6-12-47/h42-47H,1-20H2
Inchi Key
YAAUVJUJVBJRSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Orange Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)