Merck
BDPH9BCC7B92
Bide Pharmatech
4-Hydroxyphenyl methanesulfonate
Sinónimos:
4-hydroxyphenyl methanesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H8O4S1
Número CAS:
Peso molecular:
188.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H8O4S/c1-12(9,10)11-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Inchi Key
SKJCKYVIQGBWTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxyphenyl methanesulfonate
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)