Saltar a
BDPH9BCC8B2E
Bide Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpiperidin-4-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Sinónimos:
N-[5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-N-methyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C19H21ClN4S/c1-23-9-7-15(8-10-23)24(2)18-17-16(11-25-19(17)22-12-21-18)13-3-5-14(20)6-4-13/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3
Inchi Key
IYOAEBAARGYYSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)