Saltar al contenido
BDPH9BCCCBDA
Bide Pharmatech
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Sinónimos:
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-2-1-3-8(6-7)10-4-5-11-8/h1-6H2
Inchi Key
TVXYCOHQUCHFAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)