Saltar al contenido
BDPH9BCCDDB9
Bide Pharmatech
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Sinónimos:
2-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H18O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11)10-5-3-9(2)4-6-10/h8,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NCRWIAUNUXORIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)