Merck
BDPH9BCCF54D
Bide Pharmatech
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine
Sinónimos:
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O1N1F2
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H11F2NO/c1-6(12)7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)11/h2-6,9H,12H2,1H3
Inchi Key
XZXJJKFVKBSRME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)