Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-3-10(4-2-9)17-11-5-7-12(8-6-11)18(14,15)16/h1-8H
Inchi Key
XOXRXINFTQAJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?