Merck
BDPH9BCD03C0
Bide Pharmatech
Pentane-1-sulfonyl chloride
Sinónimos:
1-pentanesulfonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H11O2Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
170.66
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3
Inchi Key
PWQOZRPSDQKNPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane-1-sulfonyl chloride
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)