Merck
BDPH9BCD06B1
Bide Pharmatech
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Sinónimos:
4-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6N3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
224.06
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12-8(7)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H,11,12)
Inchi Key
LKKNQJJSEMQTHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)