Merck
BDPH9BCD19B2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Sinónimos:
2-amino-5-chloro-3-fluorophenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5O1N1Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
161.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
VHVCSCFCFVSSFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)