Merck
BDPH9BCD2DE2
Bide Pharmatech
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Sinónimos:
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H9O3B1
Número CAS:
Peso molecular:
212.01
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Inchi Key
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)