Merck
BDPH9BCD3956
Bide Pharmatech
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos:
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H8O3N2
Número CAS:
Peso molecular:
192.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-5-2-7-8(11-3-5)6(4-10-7)9(12)13/h2-4,10H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
SSSGDIBGXOASNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)