Saltar al contenido
BDPH9BCD45FB
Bide Pharmatech
1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
Sinónimos:
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H24O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
228.33
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-4-5-10(9-14)6-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Inchi Key
GYLAYRXNMUUXJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)