Saltar a
BDPH9BCD4E64
Bide Pharmatech
2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Sinónimos:
2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O2F1
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
UIOAYOIJMYMOEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)