Saltar al contenido
BDPH9BCD624E
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
Sinónimos:
4-(chloromethyl)-2,6-dimethylpyridine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H11N1Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
192.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-8(5-9)4-7(2)10-6;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Inchi Key
WPUGKCDNYQMSHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)