Saltar al contenido
BDPH9BCD995D
Bide Pharmatech
Azetidine-1-carbonyl chloride
Sinónimos:
azetidine-1-carbonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H6O1N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
119.55
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H6ClNO/c5-4(7)6-2-1-3-6/h1-3H2
Inchi Key
LJPIQCGBOGKQOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azetidine-1-carbonyl chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)