Merck
BDPH9BCDBA95
Bide Pharmatech
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
Sinónimos:
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H12O1Br2
Número CAS:
Peso molecular:
368.07
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
Inchi Key
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)