Merck
BDPH9BCDC44B
Bide Pharmatech
Tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Sinónimos:
tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C30H36Br3B1
Número CAS:
Peso molecular:
647.14
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C30H36BBr3/c1-13-19(7)28(32)20(8)14(2)25(13)31(26-15(3)21(9)29(33)22(10)16(26)4)27-17(5)23(11)30(34)24(12)18(27)6/h1-12H3
Inchi Key
CDDHNGCDCAKILA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Flame
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)