Saltar al contenido
BDPH9BCDC65F
Bide Pharmatech
1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Sinónimos:
N-(3,5-dichlorophenyl)thiourea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6N2Cl2S1
Número CAS:
Peso molecular:
221.11
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Inchi Key
BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)