Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
Inchi Key
GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?