Saltar a
BDPH9BCDE135
Bide Pharmatech
4-Cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
Sinónimos:
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-3-5-6(4-1-2-4)8-9-7-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8,9)
Inchi Key
ZVGKPWQHQQAZGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)