Saltar a
BDPH9BCDFA38
Bide Pharmatech
1-(1H-Imidazol-2-yl)-2-methylpropan-1-amine
Sinónimos:
1-(1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-1-propanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H13N3
Número CAS:
Peso molecular:
139.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(2)6(8)7-9-3-4-10-7/h3-6H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
WBNFIORQLJOELA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)