Saltar a
BDPH9BCDFAA0
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Sinónimos:
2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5N1Br2
Número CAS:
Peso molecular:
250.92
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,4H2
Inchi Key
NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)