Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C8H9BrOS/c1-2-3-6(10)7-4-5-8(9)11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
DUGRGUURUDYJSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromothiophen-2-yl)butan-1-one
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?