Saltar a
BDPH9BCE221D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (6-chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl 6-chloro-4-iodo-3-pyridinylcarbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12O2N2Cl1I1
Número CAS:
Peso molecular:
354.57
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H12ClIN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-7-5-13-8(11)4-6(7)12/h4-5H,1-3H3,(H,14,15)
Inchi Key
YCBOUHLCYYKTFG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)