Saltar a
BDPH9C021A4B
Bide Pharmatech
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Sinónimos:
3-amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H4O2N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,11H2,(H,12,13)
Inchi Key
NVWVZPFPZJYLNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)